missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Aminodeoxopteroic Acid, TRC

Artikelnummer. 30328306
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30328306 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30328306 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA603895500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Aminodeoxopteroic Acid
CAS 36093-85-3
Molekylær formel C14 H13 N7 O2
Mængde 500 mg
Synonym 4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoic Acid, 4-Amino-4-deoxopteroic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H13N7O2/c15-11-10-12(21-14(16)20-11)18-6-9(19-10)5-17-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23/h1-4,6,17H,5H2,(H,22,23)(H4,15,16,18,20,21)
SMIL Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)O)cnc2n1
IUPAC navn 4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 311.3
Formel vægt 311.1131
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.