missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Aminodeoxopteroic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminodeoxopteroic Acid |
| CAS | 36093-85-3 |
| Molekylær formel | C14 H13 N7 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoic Acid, 4-Amino-4-deoxopteroic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N7O2/c15-11-10-12(21-14(16)20-11)18-6-9(19-10)5-17-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23/h1-4,6,17H,5H2,(H,22,23)(H4,15,16,18,20,21) |
| SMIL | Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)O)cnc2n1 |
| IUPAC navn | 4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methylamino]benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.3 |
| Formel vægt | 311.1131 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?