missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Aminocatechol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminocatechol Hydrochloride |
| CAS | 4956-56-3 |
| Molekylær formel | C6H7NO2 • (HCl) |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO2.ClH/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4;/h1-3,8-9H,7H2;1H |
| SMIL | OC1=C(O)C=CC(N)=C1.Cl |
| IUPAC navn | 4-aminobenzene-1,2-diol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.133646 |
| Formel vægt | 161.0244 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?