Få mere at vide
4-Aminobutyric Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 200°C to 202°C |
| CAS | 56-12-2 |
| MDL nummer | MFCD00008226 |
| Synonym | 4-Aminobutyric acid, GABA, 4-Aminobutyric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 103.12 |
| Mængde | 100 g |
| Grad | Research |