Få mere at vide
4-aminosmørsyre, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443919
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443919 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 15443919 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61307.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 56-12-2 | C4H9NO2 | 103.121 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobutyric acid
Smeltepunkt ∽195 °C (dekomponering)
CAS 56-12-2
Farve Hvid
Molekylær formel C4H9NO2
Lineær formel H2N(CH2)3CO2H
MDL nummer MFCD00008226
Beilstein 906818
Merck Index 14,430
Synonym 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
InChI nøgle BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CC(=O)O)CN
IUPAC navn 4-aminobutansyre
Molekylvægt (g/mol) 103.121
Mængde 10 g
PubChem CID 119
ChEBI CHEBI:16865
Lugt Lugtfri
Formel vægt 103.12
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver