Få mere at vide
4-Aminobutyric acid, 99+%
Artikelnummer. 10518470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10518470 500 g Plastflaske 500g
10775931 25 g Plastflaske 25g
10244030 100 g Plastflaske 100g
15129153 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10518470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103285000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
4-Aminobutyric acid, 99+%, CAS # 56-12-2, also known as γ-Aminobutyric acid, is an amino acid that shows inhibitory activities against neurotransmitters, including GABA. | CAS: 56-12-2 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•4-aminosmørsyre er enγ -aminosyre og monocarboxylsyre afledt af smørsyre
•Det er en aminosyre, der udviser hæmmende aktiviteter mod neurotransmittere, herunder GABA, og virker ved at binde GABA-A-receptoren og hæmme aktiviteten af signalmodtagende neuroner
•Denne forbindelse, omdannet fra neurotransmitteren glutamat, er afgørende for at regulere neuronal excitabilitet
•Det binder til GABA-A- og GABA-B-receptorer, hvilket forårsager ionkanalåbning, hyperpolarisering og til sidst hæmning af neurotransmission
Applikationer
•4-aminosmørsyre er blevet brugt til fremstilling af –GABA BSA (bovint serumalbumin)– GA (glutaraldehyd) konjugat, som bruges som kontrol til immunhistokemiske eksperimenter
•Det bruges in vivo til at detektere GABA neurotransmitter ved magnetisk resonansspektroskopi
•Denne forbindelse øger produktionen af kortkædede fedtsyrer og sænker pH-værdier i musens tyktarm
•Nogle in vivo eksperimenter med rotter, mus og grise viste, at 4-aminosmørsyre kan modulere tarmvæskesekretion, blodgennemstrømning og ulceration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-12-2
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.12
MDL nummer MFCD00008226
InChI nøgle BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
PubChem CID 119
ChEBI CHEBI:16865
IUPAC navn 4-aminobutansyre
SMIL C(CC(=O)O)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobutyric acid
Smeltepunkt 197°C to 204°C
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 0.5% max.
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2N(CH2)3CO2H
Beilstein 04,413
Merck Index 15,425
Transmission 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Opløselighedsinformation Solubility in water: very soluble. Other solubilities: slightly soluble in common solvents
Mængde 500 g
Formel vægt 103.12
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver