Få mere at vide
4-aminosmørsyre, 97%
Artikelnummer. 11478843
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478843 2500 g 2500g
11458843 100 g 100g
11468843 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478843 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11016.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
CAS: 56-12-2 | C4H9NO2 | 103,121 g/mol
I produktionen af polymerer, fødevaretilsætningsstoffer og lægemidler. Acrylsyre og methacrylsyrer er velkendte forstadier til polymerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
til fremstilling af polymerer, fødevaretilsætningsstoffer og lægemidler. Acrylsyre og methacrylsyrer er velkendte forstadier til polymerer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-12-2
Molekylær formel C4H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 103.121
MDL nummer MFCD00008226
InChI nøgle BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobutyric acid, gaba, gamma-aminobutyric acid, piperidic acid, piperidinic acid, aminalon, gaballon, gammalon, mielogen, butanoic acid, 4-amino
PubChem CID 119
ChEBI CHEBI:16865
IUPAC navn 4-aminobutansyre
SMIL C(CC(=O)O)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobutyric acid
Smeltepunkt ∼195 °C (dekomponering)
Lineær formel H2N(CH2)3CO2H
Beilstein 906818
Merck Index 14,430
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Mængde 2500 g
Lugt Lugtfri
Formel vægt 103.12
Procent renhed 97%