Få mere at vide
4-Aminobutyric-4,4-d2 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminobutanoic Acid 4,4-D2 |
| CAS | 107022-06-0 |
| Molekylær formel | C4 D2 H7 N O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Butanoic-4,4-d2 acid, 4-amino-, 4-Aminobutanoic-4,4-d2 acid, γ-Aminobutyric acid-d2, 4-Aminobutyric acid-d2, 4-Aminobutyric-4,4-d2 Acid, 4-Aminobutanoic acid-d2, 4-Amino-4,4-dideuteriobutanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(N)CCC(=O)O |
| IUPAC navn | 4-amino-4,4-dideuteriobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.1321 |
| Formel vægt | 105.0759 |