Få mere at vide
4-Aminobutyric-2,2-d2 Acid, CDN
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminobutyric acid 2,2-d2 |
| CAS | 67910-98-9 |
| Molekylær formel | C4H7D2NO2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 4-Aminobutyric-2,2-d2 Acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i2D2 |
| SMIL | NCCC([2 H])(C(O)=O)[2 H] |
| IUPAC navn | 4-aminobutanoic-2,2-d2 acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.13 |
| Formel vægt | 105.08 g/mol |
| Show More |