missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Aminobutyric-2,2,3,3,4,4-d6 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | gamma-Aminobutyric Acid-d6 |
| CAS | 70607-85-1 |
| Molekylær formel | C4H3D6NO2 |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 4-Aminobutanoic-2,2,3,3,4,4-d6 Acid, 4-Aminobutanoic αcid-d6, 3-Carboxypropylamine-d6, 4-Aminobutyric Acid-d6, Aminalon-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6, Pharmagaba 20 D-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i1D2,2D2,3D2 |
| SMIL | C(CC(=O)O)CN |
| IUPAC navn | 4-amino-2,2,3,3,4,4-hexadeuteriobutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.16 |
| Formel vægt | 109.101 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?