Få mere at vide
4-aminobutyraldehyd diethylacetal, TRC
Artikelnummer. 30324761
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30324761 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30324761 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6030332.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobutyraldehyde Diethyl Acetal
CAS 6346-09-4
Molekylær formel C8H19NO2
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H19NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
SMIL CCOC(CCCN)OCC
IUPAC navn 4,4-diethoxybutan-1-amin
Molekylvægt (g/mol) 161.25
Formel vægt 161.1416