Få mere at vide
4-aminobutyraldehyd diethylacetal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminobutyraldehyde Diethyl Acetal |
| CAS | 6346-09-4 |
| Molekylær formel | C8H19NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(CCCN)OCC |
| IUPAC navn | 4,4-diethoxybutan-1-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.25 |
| Formel vægt | 161.1416 |