Få mere at vide
4-aminobutansyre (gamma-aminosmørsyre), Mikromol™
Artikelnummer. 30051946
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051946 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051946 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1296.010100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-aminobutansyre (gamma-aminosmørsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobutanoic acid (GABA)
CAS 56-12-2
Analyt- eller komponentnavne 4-Aminobutanoic acid (GABA)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Vigabatrin impurity D (EP), Gamma Aminobutyric Acid, 4-Aminobutanoic Acid, γ-Aminobutyric Acid, Butanoic acid, 4-amino-, Butyric acid, 4-amino- (7CI,8CI), 3-Carboxypropylamine, 4-Aminobutyric acid, Aminalon, GABA, Gaballon, Gamarex, Gammalon, Gammalone, Gammar, Gammasol, Mielogen, Mielomade, NSC 27418, NSC 32044, NSC 45460, NSC 51295, Oryza GABA Extract HC 90, Pharma-GABA 20S, Pharmagaba, Pharmagaba 20, Pharmagaba 20D, Piperidic acid, Piperidinic acid, γ-Aminobutanoic acid, ω-Aminobutyric acid, Sodium Alendronate Impurity A, Vigabatrin Impurity D
InChI formel InChI=1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
SMIL NCCCC(=O)O
IUPAC navn 4-aminobutansyre
Molekylvægt (g/mol) 103.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 103,0633 g/mol