Få mere at vide
4-aminobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 17997079
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17997079 5 g
17939289 1 g
17928899 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17997079 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6017815G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-67-1
Molekylær formel C12 H11 N
Molekylvægt (g/mol) 169.22
Synonym 4-Biphenylamine (8CI), (1,1'-Biphenyl-4-yl)amine, 4-Amino-1,1'-biphenyl, 4-Aminobiphenyl, 4-Aminodiphenyl, 4-Biphenylylamine, 4-Phenylaniline, 4-Phenylbenzenamine, NSC 7660, Xenylamine, p-Aminobiphenyl, p-Aminodiphenyl, p-Aminophenyl benzene, p-Biphenylamine, p-Phenylaniline, p-Xenylamine
IUPAC navn 4-phenylanilin
SMIL Nc1ccc(cc1)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobiphenyl
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H11N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,13H2
Formel vægt 169.0891