Få mere at vide
4-Aminobiphenyl-d9, TRC
Artikelnummer. 30326518
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30326518 1 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30326518 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6017971MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobiphenyl D9
CAS 344298-96-0
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 2H9 H2 N
Mængde 1 mg
Synonym [1,1'-Biphenyl-2,2',3,3',4',5,5',6,6'-d9]-4-amine (9CI), 4-Aminobiphenyl D9
InChI formel InChI=1S/C12H11N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,13H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2c([2H])c([2H])c(N)c([2H])c2[2H]
IUPAC navn 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)aniline
Molekylvægt (g/mol) 178.28
Formel vægt 178.1456
Procent renhed >95