Få mere at vide
4-aminobiphenyl, 98%
Artikelnummer. 15471658
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471658 5 g 5g
15461658 1 g 1g
15481658 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15471658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55424.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    637.50 DKK
    521.65 DKK / 5g
    Spare 115.85 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 92-67-1 | C12H11N | 169,227 g/mol
Det bruges til fremstilling af azofarvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til fremstilling af azofarvestoffer.
Opløselighed Opløselig
i dichlormethan, DMSO og methanol
Notes
°Opbevares ved -20 C. Undgå varme og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-67-1
Molekylær formel C12H11N
Molekylvægt (g/mol) 169.227
MDL nummer MFCD00007879
InChI nøgle DMVOXQPQNTYEKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobiphenyl, 4-aminodiphenyl, 4-biphenylamine, biphenyl-4-ylamine, 1,1'-biphenyl-4-amine, biphenyl-4-amine, xenylamine, 4-biphenylylamine, p-phenylaniline, p-aminobiphenyl
PubChem CID 7102
ChEBI CHEBI:1784
IUPAC navn 4-phenylanilin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobiphenyl
Smeltepunkt 52 °C til 54 °C
Kogepunkt 191 °C (15 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Beilstein 386533
Merck Index 14,1235
Opløselighedsinformation Opløseligt i dichlormethan, DMSO og methanol
Formel vægt 169.23
Procent renhed 98%