missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Aminobenzyl 1-Thio-Beta-D-galactopryranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminobenzyl 1-Thio-beta-D-galactopryranoside |
| CAS | 35785-20-7 |
| Molekylær formel | C13 H19 N O5 S |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO5S/c14-8-3-1-7(2-4-8)6-20-13-12(18)11(17)10(16)9(5-15)19-13/h1-4,9-13,15-18H,5-6,14H2/t9-,10+,11+,12-,13+/m1/s1 |
| SMIL | Nc1ccc(CS[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)cc1 |
| IUPAC navn | (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(4-aminophenyl)methylsulfanyl]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.36 |
| Formel vægt | 301.0984 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?