Få mere at vide
(4-aminobenzoyl)hydrazid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10068621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10068621 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10068621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103200050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.97 DKK
    185.65 DKK / 5g
    Spare 20.32 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5351-17-7 | C7H9N3O | 151.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (4-Aminobenzoyl)hydrazide
Navn note 95%
CAS 5351-17-7
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 224,0 °C til 228,0 °C
Farve Beige eller hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H9N3O
Lineær formel H2NC6H4CONHNH2
MDL nummer MFCD00007606
Mængde 5 g
Beilstein 14, I, 570
Synonym 4-aminobenzhydrazide, amben hydrazide, p-aminobenzhydrazide, 4-aminobenzoic acid hydrazide, aminostimil, 4-aminobenzoylhydrazine, p-aminobenzoic acid hydrazide, p-aminobenzoyl hydrazide, benzoic acid, 4-amino-, hydrazide, p-aminobenzoic hydrazide
InChI nøgle WPBZMCGPFHZRHJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)N
IUPAC navn 4-aminobenzohydrazid
Molekylvægt (g/mol) 151.17
PubChem CID 21450
Formel vægt 151.17
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (4-Aminobenzoyl)hydrazide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.