Få mere at vide
4-aminobenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30314462
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30314462 10 g
1 options
Artikelnummer. 30314462 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA29355510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzophenone
CAS 1137-41-3
Molekylær formel C13H11NO
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C13H11NO/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,14H2
SMIL Nc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn (4-aminophenyl)-phenylmethanon
Molekylvægt (g/mol) 197.23
Formel vægt 197.0841