Få mere at vide
4-Aminobenzonitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 18021710
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18021710 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18021710 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3376.060025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Aminobenzonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzonitrile
CAS 873-74-5
Analyt- eller komponentnavne 4-Aminobenzonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H6 N2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzonitrile, 4-amino-, Benzonitrile, p-amino- (6CI,8CI), 4-Aminobenzonitrile, 1-Amino-4-cyanobenzene, 4-Aminobenzenenitrile, 4-Aminophenylnitrile, 4-Cyanoaniline, 4-Cyanobenzenamine, 4-Cyanobenzeneamine, 4-Cyanophenylamine, NSC 7625, p-Aminobenzonitrile, p-Cyanoaniline, p-Cyanophenylamine
InChI formel InChI=1S/C7H6N2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,9H2
SMIL Nc1ccc(cc1)C#N
IUPAC navn 4-aminobenzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 118.14
Mængde 25 mg
Formel vægt 118.0531 g/mol