Få mere at vide
4-Aminobenzonitrile, 98%
Beskrivelse
4-Aminobenzonitril bruges som en aminosubstitueret benzonitril med hypotensiv aktivitet og som et radiobeskyttende middel. Det bruges også som et derivatiseringsreagens i den kapillære zone elektroforetisk analyse af aldoser, ketoser og uronsyre. Yderligere anvendes det til fremstilling af methacrylmonomerer indeholdende vedhængende azobenzenstrukturer og polythiophener indeholdende en azobenzendel i sidekæden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Aminobenzonitril anvendes som en aminosubstitueret benzonitril med hypotensiv aktivitet og som et radiobeskyttende middel. Det bruges også som et derivatiseringsreagens i den kapillære zone elektroforetisk analyse af aldoser, ketoser og uronsyre. Yderligere anvendes det til fremstilling af methacrylmonomerer indeholdende vedhængende azobenzenstrukturer og polythiophener indeholdende en azobenzendel i sidekæden.
Opløselighed
Opløselig i ethylacetat, dichlormethan og chloroform. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater og stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminobenzonitrile |
| Smeltepunkt | 83°C to 87°C |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Beilstein | 774507 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ethyl acetate,dichloromethane and chloroform. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 118.14 |
| Procent renhed | 98% |