Få mere at vide
4-Aminobenzonitrile, 98%
Artikelnummer. 11484864
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484864 10 g 10g
11494864 50 g 50g
11404874 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11484864 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13794.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 873-74-5 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
4-Aminobenzonitril bruges som en aminosubstitueret benzonitril med hypotensiv aktivitet og som et radiobeskyttende middel. Det bruges også som et derivatiseringsreagens i den kapillære zone elektroforetisk analyse af aldoser, ketoser og uronsyre. Yderligere anvendes det til fremstilling af methacrylmonomerer indeholdende vedhængende azobenzenstrukturer og polythiophener indeholdende en azobenzendel i sidekæden.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Aminobenzonitril anvendes som en aminosubstitueret benzonitril med hypotensiv aktivitet og som et radiobeskyttende middel. Det bruges også som et derivatiseringsreagens i den kapillære zone elektroforetisk analyse af aldoser, ketoser og uronsyre. Yderligere anvendes det til fremstilling af methacrylmonomerer indeholdende vedhængende azobenzenstrukturer og polythiophener indeholdende en azobenzendel i sidekæden.
Opløselighed
Opløselig i ethylacetat, dichlormethan og chloroform. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, chlorformiater og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873-74-5
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.139
MDL nummer MFCD00007821
InChI nøgle YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanoaniline, p-aminobenzonitrile, p-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino, aniline, p-cyano, benzonitrile, p-amino, 1-amino-4-cyanobenzene, unii-pb8v69y76t, 4-amino benzonitrile, 4-amino-benzonitrile
PubChem CID 13396
IUPAC navn 4-aminobenzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzonitrile
Smeltepunkt 83°C to 87°C
Mængde 10 g
FN nummer UN3439
Beilstein 774507
Opløselighedsinformation Soluble in ethyl acetate,dichloromethane and chloroform. Insoluble in water.
Formel vægt 118.14
Procent renhed 98%