Få mere at vide
4-Aminobenzonitrile, 98%
Artikelnummer. 10337680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10337680 50 g Glasflaske 50g
10206220 10 g Glasflaske 10g
10023423 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10337680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164470500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 873-74-5 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 873-74-5
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.14
MDL nummer MFCD00007821
InChI nøgle YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyanoaniline, p-aminobenzonitrile, p-cyanoaniline, benzonitrile, 4-amino, aniline, p-cyano, benzonitrile, p-amino, 1-amino-4-cyanobenzene, unii-pb8v69y76t, 4-amino benzonitrile, 4-amino-benzonitrile
PubChem CID 13396
IUPAC navn 4-aminobenzonitril
SMIL C1=CC(=CC=C1C#N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzonitrile
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 83.0°C to 87.0°C
Farve Beige til orange-gul eller hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H4CN
Mængde 50 g
Beilstein 14, 425
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 118.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks