Få mere at vide
4-Aminobenzonitrile-2,3,5,6-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminobenzonitrile-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 1331866-32-0 |
| Molekylær formel | C7 D4 H2 N2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzonitrile-2,3,5,6-d4, 4-amino- (ACI), 4-Aminobenzonitrile-2,3,5,6-d4 (ACI), 4-Aminobenzonitrile-2,3,5,6-D4, 4-Aminobenzonitrile-d4, 4-Cyanobenzeneamine-2,3,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,9H2/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(C#N)c([2H])c([2H])c1N |
| IUPAC navn | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriobenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.1606 |
| Formel vægt | 122.0782 |