Få mere at vide
4-aminobenzoesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17987924
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17987924 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17987924 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0094.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-aminobenzoesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin H1 (4-Aminobenzoic acid)
CAS 150-13-0
Analyt- eller komponentnavne Vitamin H1 (4-Aminobenzoic acid)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H7 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzylpenicillin Procaine Imp. A (EP), Oxybuprocaine Hydrochloride Imp. A (EP), Oxybuprocaine Imp. A (EP), Tetracaine Hydrochloride Imp. A (EP), Tetracaine Imp. A (EP), 4-Aminobenzoic Acid, 4-Carboxyaniline, 4-Carboxyphenylamine, Actipol, Amben, Aniline-4-carboxylic acid, Anti-Chromotrichia factor, Anticanitic vitamin, Anticantic vitamin, Antichromotrichia factor, Bacterial vitamin H1, Chromotrichia factor, Hachemina, NSC 7627, PAB, PABA, Pabacyd, Pabafilm, Pabamine, Paraminol, Paranate, Romavit, Sunbrella, Trichochromogenic factor, Vitamin BX, Vitamin H', p-Aminobenzoic acid, p-Carboxyaniline, p-Carboxyphenylamine, Benzocaine Impurity G, Benzylpenicillin Procaine Impurity A, Oxybuprocaine Hydrochloride Impurity A, Tetracaine Hydrochloride Impurity A, Oxybuprocaine Impurity A, Tetracaine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
SMIL Nc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-aminobenzoiske syre
Molekylvægt (g/mol) 137.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 137,0477 g/mol