Få mere at vide
4-aminobenzoiske syre methylester, TRC
Artikelnummer. 30314340
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30314340 25 g
1 options
Artikelnummer. 30314340 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA59150525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl 4-Aminobenzoate
CAS 619-45-4
Molekylær formel C8 H9 N O2
Mængde 25 g
Synonym Benzoic acid, 4-amino-, methyl ester, Benzoic acid, p-amino-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), (4-(Methoxycarbonyl)phenyl)amine, 4-(Carbomethoxy)aniline, 4-(Methoxycarbonyl)aniline, 4-Aminobenzenecarboxylic acid methyl ester, 4-Aminobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-aminobenzoate, Methyl 4-aminophenylcarboxylate, Methyl aniline-4-carboxylate, Methyl p-aminobenzoate, NSC 3783, p-(Methoxycarbonyl)aniline, p-Aminobenzoic acid methyl ester, p-Carbomethoxyaniline
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,9H2,1H3
SMIL COC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn Methyl 4-aminobenzoat
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Formel vægt 151.0633