Få mere at vide
4-Aminobenzoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491088
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16491088 5 g
1 options
Artikelnummer. 16491088 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1008
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress 4-Aminobenzoic acid is an intermediate in the synthesis of folate by bacteria, plants, and fungi.
4-Aminobenzoic acid is an intermediate in the synthesis of folate by bacteria, plants, and fungi.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzoic acid
Fysisk form Solid
CAS 150-13-0
Farve Off-White
Mængde 5 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H7NO2
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Synonym PABA Vitamin Bx Vitamin H1 p-Aminobenzoic acid
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (729.18 mM) ∣H2O : 4.55 mg/mL (33.18 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CC=C(N)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 137.14
Formel vægt 137.14
Procent renhed 95.0%