Få mere at vide
4-aminobenzoesyre, LoGiCal
Artikelnummer. 30464028
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464028 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30464028 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0094.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin H1 (4-Aminobenzoic acid)
CAS 150-13-0
Analyt- eller komponentnavne Vitamin H1 (4-Aminobenzoic acid)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H7 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzylpenicillin Procaine Imp. A (EP), Oxybuprocaine Hydrochloride Imp. A (EP), Oxybuprocaine Imp. A (EP), Tetracaine Hydrochloride Imp. A (EP), Tetracaine Imp. A (EP), 4-Aminobenzoic Acid, 4-Carboxyaniline, 4-Carboxyphenylamine, Actipol, Amben, Aniline-4-carboxylic acid, Anti-Chromotrichia factor, Anticanitic vitamin, Anticantic vitamin, Antichromotrichia factor, Bacterial vitamin H1, Chromotrichia factor, Hachemina, NSC 7627, PAB, PABA, Pabacyd, Pabafilm, Pabamine, Paraminol, Paranate, Romavit, Sunbrella, Trichochromogenic factor, Vitamin BX, Vitamin H', p-Aminobenzoic acid, p-Carboxyaniline, p-Carboxyphenylamine, Benzocaine Impurity G, Benzylpenicillin Procaine Impurity A, Oxybuprocaine Hydrochloride Impurity A, Tetracaine Hydrochloride Impurity A, Oxybuprocaine Impurity A, Tetracaine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Løsningstype Fedt
SMIL Nc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 4-aminobenzoiske syre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 137.14
Mængde 10 mg
Formel vægt 137,0477 g/mol