Få mere at vide
4-Aminobenzoic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminobenzoic Acid-d4 |
| CAS | 350820-01-8 |
| Molekylær formel | C7 2H4 H3 N O2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-amino-, 4-Aminobenzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-Aminobenzoic-2,3,5,6-D4 acid, 4-Amino-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1N |
| IUPAC navn | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.16 |
| Formel vægt | 141.0728 |