missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Aminobenzoic-2,3,5,6-d4 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminobenzoic Acid-d4 |
| CAS | 350820-01-8 |
| Molekylær formel | C7 2H4 H3 N O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4 H,8H2,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1N |
| IUPAC navn | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 141.16 |
| Formel vægt | 141.0728 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?