Få mere at vide
4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazol, 98%
Artikelnummer. 11302207
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302207 1 g 1g
11312207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09678.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 767-64-6 | C6H5N3S | 151,187 g/mol
4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazol bruges i en undersøgelse til at syntetisere og evaluere den hæmmende aktivitet af en række substituerede benzimidazoler og små benzothiadiazoler på rottelever methioninsyntase. Det blev brugt som potentielle nivelleringsmidler til Cu-belægning i submikrometergrave.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazol anvendes i en undersøgelse til at syntetisere og evaluere den hæmmende aktivitet af en række substituerede benzimidazoler og små benzothiadiazoler på rottelever methioninsyntase. Det blev brugt som potentielle nivelleringsmidler til Cu-belægning i submikrometergrave.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 767-64-6
Molekylær formel C6H5N3S
Molekylvægt (g/mol) 151.187
MDL nummer MFCD00005810
InChI nøgle DRLGIZIAMHIQHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzo-2,1,3-thiadiazole, 4-amino-2,1,3-benzothiadiazole, 4-aminopiazthiole, benzo c 1,2,5 thiadiazol-4-amine, 2,1,3-benzothiadiazole, 4-amino, 7-amino-2,1,3-benzothiadiazole, benzo 1,2,5 thiadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzothiadiazole, 7-amino, 2,1,3-benzothiadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzothiadiazol-4 1h-imine
PubChem CID 69845
IUPAC navn 2,1,3-benzothiadiazol-4-amin
SMIL C1=CC2=NSN=C2C(=C1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazole
Smeltepunkt 67°C to 69°C
Mængde 1 g
Beilstein 3551
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 151.19
Procent renhed 98%