Learn More
4-Aminobenzenesulphonic Acid (Sulphanilic Acid), Mikromol™
Product Code. 17950726
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Conditionnement
17950726 25 mg 25mg
17901306 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17950726 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0227.040025
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Aminobenzenesulphonic Acid (Sulphanilic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Sulfanilic Acid
CAS 121-57-3
Analyte or Component Names Sulfanilic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C6 H7 N O3 S
Certifications/Compliance ISO 17025
Synonym Mesalazine Imp. O (EP), Sulfadiazine Imp. B (EP), Sulfadimidine Imp. F (EP), Sulfamethoxazole Imp. D (EP), Sulfanilic Acid, 4-Aminobenzenesulfonic Acid, Sulphanilic Acid, Sulfadimidine Imp. F (Pharmeuropa), Sulfadiazine Imp. B (Pharmeuropa), Ph Eur Sulfamethoxazole Impurity D, Sulfanilic acid, Mesalazine Impurity O, Sulfadiazine Impurity B, Sulfadimethoxine Impurity D, Sulfadimethoxine Sodium Impurity D, Sulfadimidine Impurity F, Sulfamethoxazole Impurity D, Sulfadimethoxine Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
IUPAC Name 4-aminobenzenesulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 173.19
Quantity 25 mg
Formula Weight 173.0147 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.