Få mere at vide
4-aminobenzensulfonsyre (sulfanilsyre), Mikromol™
Beskrivelse
4-aminobenzensulfonsyre (sulfanylsyre)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfanilic Acid |
| CAS | 121-57-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfanilic Acid |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C6 H7 N O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Mesalazine Imp. O (EP), Sulfadiazine Imp. B (EP), Sulfadimidine Imp. F (EP), Sulfamethoxazole Imp. D (EP), Sulfanilic Acid, 4-Aminobenzenesulfonic Acid, Sulphanilic Acid, Sulfadimidine Imp. F (Pharmeuropa), Sulfadiazine Imp. B (Pharmeuropa), Ph Eur Sulfamethoxazole Impurity D, Sulfanilic acid, Mesalazine Impurity O, Sulfadiazine Impurity B, Sulfadimethoxine Impurity D, Sulfadimethoxine Sodium Impurity D, Sulfadimidine Impurity F, Sulfamethoxazole Impurity D, Sulfadimethoxine Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10) |
| SMIL | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 4-aminobenzensulfonsyre |
| Vis mere |