Få mere at vide
4-Aminobenzenboronsyre pinacolester, 98%
Artikelnummer. 15418137
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418137 5 g 5g
15408137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51666.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 214360-73-3 | C12H18BNO2 | 219,09 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
4-Aminobenzenboronsyre pinacol ester er et reagens, der bruges til Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner, kviksølv(II) detektion ved fluorometri med nye fluorogene indikatorer baseret på gennem-binding energioverførsel fra pentaquinon til rhodamin, Rhodium-koblet katalyserede amineringsreaktioner og krydser palladium-til-syntetisk palladium-til-syntetisering. antituberkulære og antimikrobielle forbindelser. Det bruges også som et reagens til fremstilling af hexaphenylbenzenderivater som et potentielt bioprobe- og multikanaltastatursystem, pyromellitisk diimid-baseret polymer som matrix for opløsningsprocesserbare n-kanals felteffekttransistorer, alternerende copolymerer af oligoarylener og naphthalen-bis-elektro-kemiske ledninger som elektrokemiske elektrokemiske bånd- og gap-båndopførselγ -sekretasemodulatorer i behandlingen af amyloidβ dannelse.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 214360-73-3
Molekylær formel C12H18BNO2
Molekylvægt (g/mol) 219.09
MDL nummer MFCD02093721
InChI nøgle ZANPJXNYBVVNSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophenylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-aminophenylboronic acid pinacolate, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, pinacol cyclic ester, 2-4-aminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 4-aminophenylboronicacidpinacolester, 4-aminobenzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 2734620
IUPAC navn 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 219.09
Procent renhed 98%