Få mere at vide
4-aminobenzenboronsyre pinacol ester, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408137
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15408137 1 g 1g
15418137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51666.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 214360-73-3 | C12H18BNO2 | 219.09 g/mol
4-Aminobenzenboronsyre pinacol ester er et reagens, der bruges til Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner, kviksølv(II) detektion ved fluorometri med nye fluorogene indikatorer baseret på gennem-binding energioverførsel fra pentaquinon til rhodamin, rhodium-katalyserede amineringsreaktioner og palladium-til-katalyseret potentielt krydskoblet antizu-kattering af palladium til kat. og antimikrobielle forbindelser. Det bruges også som et reagens til fremstilling af hexaphenylbenzenderivater som et potentielt bioprobe- og multikanaltastatursystem, pyromellitisk diimid-baseret polymer som matrix for opløsningsprocesserbare n-kanals felteffekttransistorer, alternerende copolymerer af oligoarylener og naphthalen-bis-elektro-kemiske ledninger som elektrokemiske elektrokemiske bånd- og gap-båndopførselγ -sekretasemodulatorer i behandlingen af amyloidβ dannelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Aminobenzenboronsyre pinacol ester er et reagens, der bruges til Suzuki-Miyaura krydskoblingsreaktioner, kviksølv(II) detektion ved fluorometri med nye fluorogene indikatorer baseret på gennem-binding energioverførsel fra pentaquinon til rhodamin, Rhodium-koblet katalyserede amineringsreaktioner og krydser palladium-til-syntetisk palladium-til-syntetisering. antituberkulære og antimikrobielle forbindelser. Det bruges også som et reagens til fremstilling af hexaphenylbenzenderivater som et potentielt bioprobe- og multikanaltastatursystem, pyromellitisk diimid-baseret polymer som matrix for opløsningsprocesserbare n-kanals felteffekttransistorer, alternerende copolymerer af oligoarylener og naphthalen-bis-elektro-kemiske ledninger som elektrokemiske elektrokemiske bånd- og gap-båndopførselγ -sekretasemodulatorer i behandlingen af amyloidβ dannelse.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 214360-73-3
Molekylær formel C12H18BNO2
Molekylvægt (g/mol) 219.09
MDL nummer MFCD02093721
InChI nøgle ZANPJXNYBVVNSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophenylboronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-aminophenylboronic acid pinacolate, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, pinacol cyclic ester, 2-4-aminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 4-aminophenylboronicacidpinacolester, 4-aminobenzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 2734620
IUPAC navn 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 219.09
Procent renhed 98%