Få mere at vide
4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 11377359
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377359 100 mg 100mg
11387359 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377359 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27479.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80460-73-7 | C6H9BClNO2 | 173.403 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80460-73-7
Molekylær formel C6H9BClNO2
Molekylvægt (g/mol) 173.403
MDL nummer MFCD03001333
InChI nøgle QBYGJJSFMOVYOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophenylboronic acid hydrochloride, 4-aminophenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminobenzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminophenylboronic acid hcl, 4-boronoaniline hydrochloride, 4-aminophenylboronic acid, hcl, boronic acid, 4-aminophenyl-, hydrochloride, pubchem1747, 4-aminophenylboronicacidhydrochloride, ksc494e4p
PubChem CID 2734614
IUPAC navn (4-aminophenyl)boronsyre;hydrochlorid
SMIL B(C1=CC=C(C=C1)N)(O)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
Smeltepunkt 125°C to 132°C
Mængde 100 mg
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 173.41
Procent renhed 97%