Få mere at vide
4'-Aminobenzanilide, 97%
Artikelnummer. 11471677
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471677 5 g 5g
11481677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25663.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17625-83-1 | C13H12N2O | 212.252 g/mol
4'-Aminobenzanilid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes inden for organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det har antikonvulsive egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4 -′Aminobenzanilid er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Det har antikonvulsive egenskaber.
Opløselighed
Opløselig i DMSO og methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17625-83-1
Molekylær formel C13H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 212.252
MDL nummer MFCD00035777
InChI nøgle GTTFJYUWPUKXJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-aminobenzanilide, n-4-aminophenyl benzamide, benzamide, n-4-aminophenyl, 4,4'-diaminobenzoylanilide, n-4-amino-phenyl-benzamide, n-4-aminophenyl-benzamide, 4-aminobenzanilide, 4/'-aminobenzanilide, acmc-209xfr, n-benzoyl 4-aminoaniline
PubChem CID 87196
IUPAC navn N-(4-aminophenyl)benzamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Aminobenzanilide
Smeltepunkt 127°C to 131°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO and methanol.
Formel vægt 212.25
Procent renhed 97%