Få mere at vide
4-Aminobenzamidoxim, 97%
Artikelnummer. 15428247
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428247 1 g 1g
15438247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51788.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 277319-62-7 | C7H9N3O | 151,169 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 277319-62-7
Molekylær formel C7H9N3O
Molekylvægt (g/mol) 151.169
MDL nummer MFCD08061151
InChI nøgle CNFNMMJKXWOLPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-n'-hydroxybenzimidamide, 4-amino-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, z-4-amino-n'-hydroxybenzenecarboximidamide
PubChem CID 5478941
IUPAC navn 4-amino-N'-hydroxybenzencarboximidamid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=NO)N)N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzamidoxime
Smeltepunkt 168 °C til 170 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 151.17
Procent renhed 97%