Få mere at vide
4-aminobenzamidin dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30309431
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30309431 1 g
1 options
Artikelnummer. 30309431 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5872001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzamidine Dihydrochloride
CAS 2498-50-2
Molekylær formel C7H11Cl2N3
Mængde 1 g
Synonym 4-Aminobenzenecarboximidamide Dihydrochloride, 4-Amidinoaniline Dihydrochloride, 4-Aminobenzamidine Dihydrochloride, SC 67235, p-Aminobenzamidine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H9N3.2ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H3,9,10);2*1H
SMIL Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn 4-aminobenzencarboximidamid; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 208.09
Formel vægt 207.033