Få mere at vide
4-aminobenzamidin dihydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11328965
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328965 5 g 5g
11318965 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328965 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14089.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    821.10 DKK
    704.65 DKK / 5g
    Spare 116.45 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 2498-50-2 | C7H11Cl2N3 | 208,086 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2498-50-2
Molekylær formel C7H11Cl2N3
Molekylvægt (g/mol) 208.086
MDL nummer MFCD00013001
InChI nøgle GHEHNICLPWTXJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobenzamidine dihydrochloride, p-aminobenzamidine dihydrochloride, 4-aminobenzenecarboximidamide dihydrochloride, 4-aminobenzimidamide dihydrochloride, 4-aminobenzamidine 2hcl, 4-amidinoaniline dihydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-amino-, dihydrochloride, unii-3c7vnu62ag, benzamidine, p-amino-, dihydrochloride, 3c7vnu62ag
PubChem CID 75626
ChEBI CHEBI:10618
IUPAC navn 4-aminobenzencarboximidamid; dihydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=N)N)N.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminobenzamidine dihydrochloride
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 5 g
Beilstein 3692927
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 208.09
Procent renhed 97%