Få mere at vide
4-Aminoazobenzene, TRC
Artikelnummer. 30322280
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30322280 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30322280 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA5801101G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminoazobenzene
CAS 60-09-3
Molekylær formel C12 H11 N3
Mængde 1 g
Synonym Benzenamine, 4-(2-phenyldiazenyl)-, Benzenamine, 4-(phenylazo)- (9CI), C.I. Solvent Yellow 1 (7CI,8CI), 4-(2-Phenyldiazenyl)benzenamine, 4-(Phenylazo)aniline, 4-(Phenylazo)benzenamine, 4-(Phenyldiazenyl)aniline, 4-Aminoazobenzene, 4-Aminoazobenzol, Aniline yellow, Brasilazina Oil Yellow G, C.I. 11000, Cellitazol R, Ceres Yellow R, Fast Spirit Yellow, Fat Yellow AAB, NSC 2032, Oil Soluble Aniline Yellow, Oil Yellow AAB, Oil Yellow AB, Oil Yellow AN, Oil Yellow B, Organol Yellow 2A, Solvent Yellow 1, Solvent yellow, Somalia Yellow 2G, Sudan Yellow R, p-(Phenylazo)aniline, p-Aminoazobenzene, p-Aminoazobenzol, p-Aminodiphenylimide
InChI formel InChI=1S/C12H11N3/c13-10-6-8-12(9-7-10)15-14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,13H2
SMIL Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
IUPAC navn 4-[(E)-phenyldiazenyl]aniline
Molekylvægt (g/mol) 197.24
Formel vægt 197.0953