Få mere at vide
4-aminoazobenzen-4'-sulfonsyre natriumsalt, teknologisk 90%
Artikelnummer. 11368525
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368525 25 g 25g
11378525 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368525 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11965.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 2491-71-6 | C12H10N3NaO3S | 299,28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2491-71-6
Molekylær formel C12H10N3NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 299.28
MDL nummer MFCD00035564
InChI nøgle FIXVWFINKCQNFG-UHFFFAOYSA-M
Synonym yellow rfs, 11648 yellow, acid yellow fwa, new yellow gmf, 4-aminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt, hexacol yellow rfs, c.i. food yellow 6, monosodium salt, sodium 4'-aminoazobenzene-4-sulphonate, yellow r.i.s., unii-z452e7h2u8
PubChem CID 23691997
IUPAC navn natrium;4-[(4-aminophenyl)diazenyl]benzensulfonat
SMIL C1=CC(=CC=C1N)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt
Mængde 25 g
Beilstein 8098548
Følsomhed Very Hygroscopic
Formel vægt 299.29
Procent renhed 90%
Grad Teknisk