Få mere at vide
4-Aminoantipyrin-N-carbaminsyre-methylester, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminoantipyrine N-Carbamic Acid Methyl Ester |
| CAS | 10077-96-0 |
| Molekylær formel | C13H15N3O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)carbamic Acid Methyl Ester, 2,3-Dimethyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazoline-4-carbamic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15N3O3/c1-9-11(14-13(18)19-3)12(17)16(15(9)2)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3,(H,14,18) |
| SMIL | CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)NC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl N-(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)carbamat |
| Molekylvægt (g/mol) | 261.28 |
| Formel vægt | 261.1113 |