Få mere at vide
4-Aminoantipyrine, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11483141 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11483141 10 g
11493141 100 g
11403151 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483141 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215034310
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
4-Aminoantipyrine, Yellow Powder
  • Reagent for determination of chlorinated phenols, phenylglycosidase, and glucose in the presence of phenol and peroxidase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-07-8
Molekylær formel C11H13N3O
MDL nummer MFCD00003145
InChI nøgle RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2151
ChEBI CHEBI:59026
IUPAC navn 4-amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
SMIL CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminoantipyrine
Farve Gul
Analyseprocentområde 0.99
Mængde 10 g
Synonym 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
Molekylvægt (g/mol) 203.245
Formel vægt 203.25
Fysisk form Pulver