Få mere at vide
4-Aminoantipyrine, 98%
Artikelnummer. 10705171 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
25g
500g
Artikelnummer. 10705171
Brand: Thermo Scientific Acros 103155000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
4-Aminoantipyrine, 98%, C11H13N3O, CAS Number-83-07-8, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, ampyrone, 4-aminoantipyrine, 4-aminophenazone, metapirazone, solnapyrin-a, aminoazophene, solvapyrin-a, aminoantipyrine, 25g, (5% aq. soln.) clear, 24,273, 100.0, 97.5, CHEBI:59026, Brown-Yellow to Yellow | CAS: 83-07-8 | C11H13N3O | 203.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-07-8
Molekylær formel C11H13N3O
Molekylvægt (g/mol) 203.25
MDL nummer MFCD00003145
InChI nøgle RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
PubChem CID 2151
ChEBI CHEBI:59026
IUPAC navn 4-amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
SMIL CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminoantipyrine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 105.5°C to 110.0°C
Farve Brun-gul til gul
Tæthed 0.8000g/mL
Tab ved tørring 1.5% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Beilstein 24,273
Merck Index 15,413
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation (5% in water) Clear
Formel vægt 203.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminoantipyrine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.