Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminoantipyrine |
| Smeltepunkt | 106°C to 110°C |
| Emballage | Plastic bottle |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 181635 |
| Formel vægt | 203.25 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Crystalline Powder |