Få mere at vide
4-aminoantipyrin, 97%
Artikelnummer. 11491498
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491498 100 g 100g
11401508 500 g 500g
11411508 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13846.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    617.10 DKK
    504.65 DKK / 100g
    Spare 112.45 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 83-07-8 | C11H13N3O | 203,245 g/mol
4-Aminoantipyrin udviser både smertestillende og antiinflammatoriske egenskaber. Det bruges som et reagens til glukosebestemmelse i nærvær af peroxidase og phenol. Det bruges som et lægemiddel dipyron.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Aminoantipyrin viser både smertestillende og antiinflammatoriske egenskaber. Det bruges som et reagens til glukosebestemmelse i nærvær af peroxidase og phenol. Det bruges som et lægemiddel dipyron.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 500 g/l (20°°C), methanol. Delvist opløselig i diethylether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, syrechlorider, syreanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83-07-8
Molekylær formel C11H13N3O
Molekylvægt (g/mol) 203.245
MDL nummer MFCD00003145
InChI nøgle RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
PubChem CID 2151
ChEBI CHEBI:59026
IUPAC navn 4-amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-on
SMIL CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminoantipyrine
Smeltepunkt 106 °C til 110 °C
Analyseprocentområde 97%
Mængde 100 g
Beilstein 181635
Merck Index 14,591
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. 500g/L (20 °C), methanol. Delvist opløselig i diethylether.
Formel vægt 203.25
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminoantipyrine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminoantipyrine