Få mere at vide
4-aminoacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30308794
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30308794 100 g
1 options
Artikelnummer. 30308794 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA580075100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Aminoacetophenone
CAS 99-92-3
Molekylær formel C8 H9 N O
Mængde 100 g
Synonym 4-Acetylaniline, p-Aminoacetophenone, p-Aminoacetylbenzene
InChI formel InChI=1S/C8H9NO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,9H2,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC navn 1-(4-aminophenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 135.16
Formel vægt 135.0684