Få mere at vide
4-aminoacetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Aminoacetophenone |
| CAS | 99-92-3 |
| Molekylær formel | C8 H9 N O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 4-Acetylaniline, p-Aminoacetophenone, p-Aminoacetylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,9H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC navn | 1-(4-aminophenyl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.16 |
| Formel vægt | 135.0684 |