Få mere at vide
4'-Aminoacetanilide-2',3',5',6'-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Aminoacetanilide-2',3',5',6'-d4 |
| CAS | 1219802-76-2 |
| Molekylær formel | C8 D4 H6 N2 O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Acetamide, N-(4-aminophenyl-2,3,5,6-d4)- (ACI), N-(4-Aminophenyl-2,3,5,6-d4)acetamide (ACI), 4-Amino-N-acetylaniline-2,3,5,6-D4, 4'-Aminoacetanilide-2',3',5',6'-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10N2O/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5 H,9H2,1H3,(H,10,11)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(NC(=O)C)c([2 H])c([2 H])c1N |
| IUPAC navn | N-(4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriophenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.202 |
| Formel vægt | 154.104 g/mol |
| Vis mere |